Learn More
UHRF1 Antibody (1A1B1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
220.00 € - 552.00 €
Spezifikation
Antigen UHRF1
Klon 1A1B1
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18202305
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-61838
0.1 mL
552.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18664947
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-61838-0.025ml
0.025 mL
220.00 €
0.03 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
UHRF1 Monoclonal specifically detects UHRF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
UHRF1
1 mg/mL
Monoclonal
Purified
DNA Repair, Zinc Finger
29128
Purified recombinant fragment of human UHRF1 (AA: 616-755) expressed in E. Coli.
Primary
91.3 kDa
1A1B1
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Unconjugated
Mouse
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ21925, hNP95, huNp95, ICBP90NP95, Inverted CCAAT box-binding protein of 90 kDa, Np95, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, RING finger protein 106, RNF106MGC138707, Transcription factor ICBP90, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 1, ubiquitin-like with PHD and ring finger domains 1, ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 1, Ubiquitin-like-containing PHD and RING finger domains protein 1
UHRF1
IgG2b
Protein G purified