Beschreibung
- Funktionen: Die Atomuhr mit Funksignal stellt automatisch das korrekte Datum/die korrekte Uhrzeit ein; der Kalender zeigt Monat/Datum und Tag an.
- Temperaturbereich: -5 °C bis 50 °C (23 °F bis 122 °F); Auflösung: 0.1 °C; Genauigkeit: ±1 °C
- Lieferung mit Wandhalterung, Tischständer, Batterien, Traceable™ Bescheinigung
Bestellinformation
DisplayType
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Funkuhr mit Signal aus England |
| Genauigkeit | ±1 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | –5 bis 50 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±1 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Menge | Je 1 |