missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ULBP-2/5/6 Antibody (165903), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB1298APCCY7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ULBP-2/5/6 Monoclonal antibody specifically detects ULBP-2/5/6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| ULBP-2/5/6 | |
| Monoclonal | |
| APC-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 80328 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 165903 | |
| Flow Cytometry | |
| ALCAN-alpha, N2DL2, NKG2DL2, RAET1H, RAET1L, UL16 binding protein 2, ULBP2 | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human ULBP-2, Accession # Q9BZM5 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur