missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ULBP-2/5/6 Antibody (165903) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB1298JF525
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ULBP-2/5/6 Monoclonal antibody specifically detects ULBP-2/5/6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Blockade of Receptor-ligand Interaction,CyTOF
Spezifikation
| ULBP-2/5/6 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| ALCAN-alpha, N2DL2, NKG2DL2, RAET1H, RAET1L, UL16 binding protein 2, ULBP2 | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human ULBP-2, Accession # Q9BZM5 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF | |
| 165903 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 80328 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur