missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ULBP-4/RAET1E Antibody (709116) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB6285H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ULBP-4/RAET1E Monoclonal antibody specifically detects ULBP-4/RAET1E in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Spezifikation
| ULBP-4/RAET1E | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 709116 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| bA350J20.7, LETALRAE-1-like transcript 4, Lymphocyte effector toxicity activation ligand, MGC125309, N2DL4, N2DL-4, NKG2D ligand 4, NKG2DL4, RAET1E2, retinoic acid early transcript 1ERL-4, ULBP4MGC125308 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ULBP-4/RAET1E, Gly30-Asp225, Accession # Q8TD07 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 135250 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur