Learn More
Novus Biologicals™ ULBP-5/RAET1G 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Ziel | ULBP-5/RAET1G |
| Synonym | retinoic acid early transcript 1 G, retinoic acid early transcript 1 G protein, retinoic acid early transcript 1 G pseudogene, ULBP5 |
| Gensymbol | RAET1G |