Learn More
Ulipristal Acetate, TRC
Artikelnummer. 30004272
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004272 10 mg 10 Milligramm
30003314 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004272 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU70081010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126784-99-4
Summenformel C30 H37 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 475.62
Synonym 19-Norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-, (11β)-, (11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-11β-[(4-(N,N-dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-11β-[(4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17-Acetyloxy-11β-[(4-(N,N-dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-11β-(4-dimethylaminophenyl)-19-norpregna-4,9-dien-3,20-dione, 17α-Acetoxy-11β-[4-N,N-dimethylaminophenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, CBD(VA) 2914, CDB 2914, EllaOne, Esmya, HRP 2000, RTI 3021-012, RU 44675, Ulipristal acetate, VA 2914
IUPAC-Name [(8S,11R,13S,14S,17R)-17-acetyl-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)[C@H]2C[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ulipristal Acetate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H37NO4/c1-18(32)30(35-19(2)33)15-14-27-25-12-8-21-16-23(34)11-13-24(21)28(25)26(17-29(27,30)3)20-6-9-22(10-7-20)31(4)5/h6-7,9-10,16,25-27H,8,11-15,17H2,1-5H3/t25-,26+,27-,29-,30-/m0/s1
Formelmasse 475.2723