Learn More
Wesbart™ ULT Gefrierschrank
Artikelnummer. 16654914
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H) außen:
560 x 140 x 280 mm
560 x 145 x 235 mm
560 x 280 x 290 mm
610 x 180 x 220 mm
610 x 180 x 240 mm
650 x 205 x 220 mm
680 x 280 x 280 mm
685 x 280 x 280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) außen Packungsgröße
16654914 560 x 145 x 235 mm 1 Stück
17295594 560 x 140 x 280 mm 1 Stück
17243444 560 x 280 x 290 mm 1 Stück
15351067 610 x 180 x 220 mm 1 Stück
15381067 610 x 180 x 240 mm 1 Stück
15391057 650 x 205 x 220 mm 1 Stück
17175034 680 x 280 x 280 mm 1 Stück
16642274 685 x 280 x 280 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16654914 Fournisseur Wesbart™ Code fournisseur BIN580
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Wesbart Aufbewahrungsbox – Eine praktische Möglichkeit, lose Gegenstände sicher im Gefrierschrank aufzubewahren.
  • Aufbewahrungsbehälter für ULT-Gefrierschränke
  • Zur Aufbewahrung von losen Gegenständen
  • Alle Abfallbehälter sind mit einem Griff und einem Etikettenhalter ausgestattet.
Spécification
Typ Vorratsbehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lose Gegenstände sicher im Gefrierschrank aufbewahren
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgerät
Enthält Griff an einem Ende und ein Etikettenhalter
Abmessungen (L x B x H) außen 560 x 145 x 235 mm
Außenhöhe (metrisch) 235 mm
Außenbreite (metrisch) 145 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.