Learn More
Wesbart™ ULT Freezer Storage Bin
Artikelnummer. 17175034
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H) außen:
560 x 140 x 280 mm
560 x 145 x 235 mm
560 x 280 x 290 mm
610 x 180 x 220 mm
610 x 180 x 240 mm
650 x 205 x 220 mm
680 x 280 x 280 mm
685 x 280 x 280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17175034
Marke: Wesbart™ BIN827A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wesbart Storage Bin - A useful way of keeping loose items safe within a freezer.
  • Storage bins for ULT upright freezers
  • For storage of loose items
  • All bins are supplied with a handle or hand grip and label holder.
Spezifikation
Typ Storage Bin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Keeping Loose Items Safe Within a Freezer
Zur Verwendung mit (Geräte) Freezer
Enthält Handle on One End and a Label Holder
Abmessungen (L x B x H) außen 680 x 280 x 280 mm
Außenhöhe (metrisch) 280 mm
Außenbreite (metrisch) 280 mm
Gewicht (metrisch) 0.8 kg