Learn More
Sampling Systems™ Ultrafest klebende (UA) Prozessetiketten
Artikelnummer. 12754758 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Gelb, Rot
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Anzeigetext:
Allergen
Freigabe
Nicht für die Verwendung bei Menschen vorgesehen
Probe entnommen
Prozessintern
Quarantäne
Reinigung
Schmutzig
Spender
Verworfen
Packungsgröße:
1 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Farbe Anzeigetext unitSize
12754758 Blau Probe entnommen 1 Stück
12764758 Schwarz Verworfen 1 Stück
15809491 Rot Spender 500 Stück
15819491 Gelb, Rot Allergen 500 Stück
15829491 Rot Schmutzig 500 Stück
15839491 Grün Reinigung 500 Stück
15849491 Blau Nicht für die Verwendung bei Menschen vorgesehen 500 Stück
15879481 Grün Freigabe 500 Stück
15889481 Orange Quarantäne 500 Stück
15899481 Gelb Prozessintern 500 Stück
10 options
Artikelnummer. 12754758
Marke: Sampling Systems™ 8220A31
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um Fehler während des Herstellungsprozesses zu vermeiden. Ultra Adhesive (UA) Prozessetiketten von Sampling Systems™ sind ideal für den Einsatz in staubigen Situationen und werden häufig zum Versiegeln von Säcken nach der Probennahme verwendet.
  • Hochfester Klebstoff – klebt sogar auf sehr staubigen Oberflächen
  • Großer Schreibbereich
  • Jede Rolle einzeln verpackt
  • Ideal zum Verschließen von Löchern in Säcken
  • Auf dem Etikett wird nicht nur vermerkt, dass eine Probe aus dem Sack entnommen wurde, sondern auch verhindert, dass beim Umgang mit dem Sack Pulver austritt
  • Selbst nachdem das UA-Etikett 48 Stunden lang in Wasser eingetaucht war, war es noch sicher am Beutel befestigt und konnte mit einem Kugelschreiber beschrieben werden
  • Geeignet zum Aufkleben auf nahezu jede Oberfläche
  • Farbcodiert für verbesserte Erkennung durch Bediener
Spezifikation
Beschreibung Ultrafest klebend (UA) – Hochwertige Papieretiketten mit Folienrückseite
Farbe Blau
Material Papier
Produkttyp Ultrafest klebendes Etikett
Anzeigetext Probe entnommen
Zur Verwendung mit (Geräte) Etikettenspender für 95 x 95 mm Etiketten
Etiketten pro Bogen 500 pro Rolle
Anzahl pro Packung 500/Packung
Temperaturbereich (metrisch) −20 bis 70 °C
Dimensions (LxW) 95 x 95 mm