Learn More
Sampling Systems™ Ultrafest klebende (UA) Prozessetiketten
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Gelb, Rot
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Anzeigetext:
Allergen
Freigabe
Nicht für die Verwendung bei Menschen vorgesehen
Probe entnommen
Prozessintern
Quarantäne
Reinigung
Schmutzig
Spender
Verworfen
Packungsgröße:
1 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Hochfester Klebstoff – klebt sogar auf sehr staubigen Oberflächen
- Großer Schreibbereich
- Jede Rolle einzeln verpackt
- Ideal zum Verschließen von Löchern in Säcken
- Auf dem Etikett wird nicht nur vermerkt, dass eine Probe aus dem Sack entnommen wurde, sondern auch verhindert, dass beim Umgang mit dem Sack Pulver austritt
- Selbst nachdem das UA-Etikett 48 Stunden lang in Wasser eingetaucht war, war es noch sicher am Beutel befestigt und konnte mit einem Kugelschreiber beschrieben werden
- Geeignet zum Aufkleben auf nahezu jede Oberfläche
- Farbcodiert für verbesserte Erkennung durch Bediener
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ultrafest klebend (UA) – Hochwertige Papieretiketten mit Folienrückseite |
| Farbe | Grün |
| Material | Papier |
| Produkttyp | Ultrafest klebendes Etikett |
| Anzeigetext | Reinigung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Etikettenspender für 95 x 95 mm Etiketten |
| Etiketten pro Bogen | 500 pro Rolle |
| Anzahl pro Packung | 500/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | −20 bis 70 °C |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |