Learn More
Sampling Systems™ Ultrafest klebende (UA) Qualitätskontrolletiketten 150 x 150 mm
Artikelnummer. 15819481 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
250 Stück
Artikelnummer. 15819481
Marke: Sampling Systems™ 8220A005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell konstruierte hochwertige Etiketten mit ultrafester Haftfolie. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Qualitätskontrolletiketten 150 x 150 mm sind ideal für den Einsatz mit Säcken, Fässern, Boxen, Kisten, Beuteln und mehr.
  • Hochfester Klebstoff – klebt sogar auf sehr staubigen Oberflächen
  • Großer Schreibbereich
  • Jede Rolle einzeln verpackt
  • Ideal zum Versiegeln von staubigen Säcken
  • Auf dem Etikett wird nicht nur vermerkt, dass eine Probe aus dem Sack entnommen wurde, sondern auch verhindert, dass beim Umgang mit dem Sack Pulver austritt
  • Selbst nachdem das UA-Etikett 48 Stunden lang in Wasser eingetaucht war, war es noch sicher am Beutel befestigt und konnte mit einem Kugelschreiber beschrieben werden
  • Geeignet zum Aufkleben auf nahezu jede Oberfläche
Spezifikation
Beschreibung Ultrafest klebend (UA) – Hochfeste Papieretiketten mit Folienrückseite
Farbe Schwarz
Material Papier
Produkttyp Ultrafest klebendes Etikett
Anzeigetext Qualitätskontrolle
Etiketten pro Bogen 250 pro Rolle
Anzahl pro Packung 250/Packung
Temperaturbereich (metrisch) −20 bis 70 °C
Dimensions (LxW) 150 x 150 mm