Learn More
Sampling Systems™ Ultrafest klebende (UA) Qualitätskontrolletiketten 95 x 95 mm
Alle ansehen Sampling Systems ProdukteBeschreibung
- Hochfester Klebstoff – klebt sogar auf sehr staubigen Oberflächen
- Großer Schreibbereich
- Jede Rolle einzeln verpackt
- Ideal zum Versiegeln von staubigen Säcken
- Auf dem Etikett wird nicht nur vermerkt, dass eine Probe aus dem Sack entnommen wurde, sondern auch verhindert, dass beim Umgang mit dem Sack Pulver austritt
- Selbst nachdem das UA-Etikett 48 Stunden lang in Wasser eingetaucht war, war es noch sicher am Beutel befestigt und konnte mit einem Kugelschreiber beschrieben werden
- Geeignet zum Aufkleben auf nahezu jede Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ultrafest klebend (UA) – Hochfeste Papieretiketten mit Folienrückseite |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Papier |
| Produkttyp | Ultrafest klebendes Etikett |
| Anzeigetext | Qualitätskontrolle |
| Etiketten pro Bogen | 500 pro Rolle |
| Anzahl pro Packung | 500/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | −20 bis 70 °C |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |