Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit besonders starker Klebkraft und matter Oberfläche
Artikelnummer. 17849054
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1 in.
0,5 x 1,5 in.
0,5 x 1 in.
0,75 x 1,5 in.
1,5 x 1,5 in.
1,9 x 4 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1 in.
1 x 1,5 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
250 Rollen
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17849054
Marke: Brady™ 173323
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyester mit besonders starker Klebekraft eignet sich ideal für die Produktkennzeichnung und allgemeine Kennzeichnungszwecke in kommerziellen und industriellen Anwendungen.
  • Polyester (B-489A) mit dauerhaftem Klebstoff und besonders starker Klebkraft eignet sich ideal für die Produktkennzeichnung sowie allgemeine Kennzeichnungszwecke in gewerblichen und industriellen Anwendungen.
  • Ideal geeignet für glatte und stark strukturierte Oberflächen im Innenbereich, darunter Metall und Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung
  • Der matte, weiße Polyester verfügt über einen dauerhaften Klebstoff auf Gummibasis und eignet sich für den Thermotransferdruck.
  • UL- und CSA-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 120°C (-40 bis 248°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-zugelassen, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0051 in.
Dicke (metrisch) 0.1295 mm
Dimensions (LxW) 1,9 x 4 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 101.6 mm
Höhe (metrisch) 48,26 mm
Alternate Part Number M7-38-489