Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit besonders starker Klebkraft und matter Oberfläche
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1 in.
0,5 x 1,5 in.
0,5 x 1 in.
0,75 x 1,5 in.
1,5 x 1,5 in.
1,9 x 4 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1 in.
1 x 1,5 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
250 Rollen
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Ideal geeignet für glatte und stark strukturierte Oberflächen im Innenbereich, darunter Metall und Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung
- Der matte, weiße Polyester verfügt über einen dauerhaften Klebstoff auf Gummibasis und eignet sich für den Thermotransferdruck.
- UL- und CSA-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40 bis 120°C (-40 bis 248°F)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-zugelassen, UL-anerkannt |
| Klebstofftyp | Dauerhafte Gummierung |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Ausgestanzt |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |