Learn More
Brady™ Metallisierte Polyester-Etiketten mit besonders starker Klebkraft und matter Oberfläche
Artikelnummer. 17859114
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1 in.
0,5 x 1,5 in.
0,5 x 1 in.
0,75 x 1,5 in.
1,5 x 1,5 in.
1,9 x 4 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1 in.
1 x 1,5 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Conditionnement:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
Code produit. Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form unitSize
17859114 0,5 x 1,5 in. M710, BMP71 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17851629 0,375 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9,53 mm Rechteck 500 Stück
17878474 0,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17818984 0,5 x 1 in. M710, BMP71 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17809074 0,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17888914 0,75 x 1,5 in. M710, BMP71 19,05 mm Rechteck 250 Stück
17809134 0,75 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 19,05 mm Rechteck 250 Stück
17858464 1 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Quadratisch 250 Stück
17819094 1 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Rechteck 250 Stück
17881499 1,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm Quadratisch 250 Stück
17879064 1,9 x 3 in. M710, BMP71 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17848424 1,9 x 3 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17858294 1,9 x 4 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17888844 2 x 1 in. M710, BMP71 50,8 mm Rechteck 100 Stück
17868184 2 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50,8 mm Rechteck 100 Stück
15 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17859114
Marque: Brady™ 173358
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Metallisierte Polyesteretiketten mit besonders starker Klebekraft eignen sich ideal für Typenschilder/Nummernschilder, die Barcodes, alphanumerische Zeichen, grafische Symbole und Logos verwenden, die die Qualtität eins Typenschilds erfordern.
  • Etiketten aus metallisiertem Polyester (B-486) mit besonders starker Klebkraft eignen sich für Anwendungen mit Barcodes, alphanumerischen Zeichen, grafischen Symbolen und Logos, für die Typenschildqualität erforderlich ist.
  • Das matte, hellgraue Material verfügt über einen dauerhaften Klebstoff auf Gummibasis und eignet sich für den Thermotransferdruck.
  • Bietet sehr gute Haftfestigkeit auf strukturierten Metallen, pulverbeschichteten Oberflächen und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung.
  • UL- und CSA-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 120°C (-40 bis 248°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spécification
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Grau
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Bauteile- und Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0038 in.
Dicke (metrisch) 0.142 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number M7-29-486
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.