Learn More
Brady™ Extrem haftstarke, metallisierte, matte Polyester-Etiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17888914
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,375 x 1 in.
0,5 x 1 in.
0,5 x 1,5 in.
0,75 x 1,5 in.
1 x 1 in.
1 x 1,5 in.
1,5 x 1,5 in.
1,9 x 3 in.
1,9 x 4 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form unitSize
17888914 0,75 x 1,5 in. M710, BMP71 19,05 mm Rechteck 250 Stück
17851629 0,375 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9,53 mm Rechteck 500 Stück
17878474 0,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17818984 0,5 x 1 in. M710, BMP71 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17859114 0,5 x 1,5 in. M710, BMP71 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17809074 0,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17809134 0,75 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 19,05 mm Rechteck 250 Stück
17858464 1 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Quadratisch 250 Stück
17819094 1 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Rechteck 250 Stück
17881499 1,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38,1 mm Quadratisch 250 Stück
17879064 1,9 x 3 in. M710, BMP71 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17848424 1,9 x 3 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17858294 1,9 x 4 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm Rechteck 100 Stück
17888844 2 x 1 in. M710, BMP71 50,8 mm Rechteck 100 Stück
17868184 2 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50,8 mm Rechteck 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17888914 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173349
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Metallisierte Polyesteretiketten mit besonders starker Klebekraft eignen sich ideal für Typenschilder/Nummernschilder, die Barcodes, alphanumerische Zeichen, grafische Symbole und Logos verwenden, die die Qualtität eins Typenschilds erfordern.
  • Das matt, hellgraue Material verfügt über einen dauerhaften Klebstoff auf Gummibasis und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
  • Für starke Haftung auf strukturierten Metallen, pulverbeschichteten Oberflächen und Kunststoffen mit geringer Energie
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +120 °C (-40 °F °bis +248 °F)
  • Hergestellt aus B-486 Polyester-Material
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Grau
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Bauteile- und Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0038 in.
Dicke (metrisch) 0.142 mm
Abmessungen (L x B) 0,75 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Höhe (metrisch) 19,05 mm
Alternate Part Number M7-30-486