Learn More
Beckman Coulter™ Ultra-Clear Centrifuge Tubes
Artikelnummer. 10601651
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5.00 mL
Länge (metrisch):
51 mm
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10601651 5.00 mL 51 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10601651 Lieferant Beckman Coulter™ Lieferanten-Nr. 344057
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use in centrifuge rotors. Beckman Coulter™ Ultra-Clear Centrifuge Tubes are open top, thin-wall tubes that are made of a completely transparent material for easy location of visible banded or pelleted samples. Available in multiple sizes.
  • Platform: Floor Prep
  • For use in Ultracentrifuge Rotors (model 344058 can also be used in benchtop centrifuge rotors)
  • Options for nominal capacity: 5.0mL or 38.50 mL
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001
Farbe Ultra Clear
Kapazität (metrisch) 5.00 mL
Länge (metrisch) 51 mm
Zur Verwendung mit Banded/pelleted samples
Menge 50 Pack
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Verschlusstyp Nicht enthalten
Produkttyp Test Tube