Learn More
Brady™ Bernsteingelbe Polyimid-Etiketten mit matter Oberfläche - beständig gegen hohe Temperaturen
Artikelnummer. 17858144
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,125 x 1,5 in.
0,25 x 0,25 in.
0,25 x 0,9 in.
0,25 x 1,25 in.
0,25 x 1,5 in.
0,25 x 2 in.
0,275 x 0,5 in.
0,2 x 0,65 in.
0,375 x 0,375 in.
0,375 x 1 in.
0,4 x 0,4 in.
0,5 x 1 in.
0,75 x 0,25 in.
1 x 0,375 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
3,18 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 17858144
Marke: Brady™ 174341
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das für hohe Temperaturen geeignete, bernsteingelbe Polyimid mit äußerst hoher Klebkraft ist beständig gegen aggressive Reinigungsverfahren und Chemikalien, die bei der Leiterplattenherstellung üblich sind.
  • Das für hohe Temperaturen geeignete, bernsteingelbe Polyimid mit äußerst hoher Klebkraft ist beständig gegen aggressive Reinigungsverfahren und Chemikalien, die bei der Leiterplattenherstellung üblich sind.
  • Beständig gegen mehrere aggressive Reinigungszyklen bei der Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten in der Vorverarbeitung
  • Beständig gegen hohe Temperaturen von bis zu 300°C (572°F)
  • Erfüllt bei Verwendung mit Farbbändern der R4300 Series die Vorgaben von MIL-STD-202G, Methode 215K, und SAE AS81531 (Kennzeichnung von elektrischen Isoliermaterialien)
  • Übersteht den Lötprozess auf der Ober- und Unterseite der Leiterplatte
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Bernsteinfarben
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyimid
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 750 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +572 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to +300°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0044 in.
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Dimensions (LxW) 0,275 x 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,275 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.7 mm
Höhe (metrisch) 6,99 mm
Alternate Part Number M6-6-724