Learn More
Greiner Bio-One Extrem flache Mikrotiterplatten-Deckel aus Polystyrol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8015561
Click to view available options
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10398623
Marke: Greiner Bio-One 691101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Mikrotiterplatten mit hohem Format und niedrigem Profil
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch
  • Bietet Schutz vor Kontamination und Verdunstung während der Probenlagerung und Zellkultivierung
  • Kompatibel mit verschiedenen Mikrotiterplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 6 mm
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Kondensationsringe Nein
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 5
Plate Compatibility Eine Vielzahl von Mikrotiterplatten, besonders gut geeignet für Mikrotiterplatten mit hohem Format und niedrigem Profil
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.