Learn More
Ultra-Low-Sulfur-Dieselkraftstoff-Blanko, VHG™
Artikelnummer. 30003049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
0,5 gal.
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003049 0,5 gal. -
17982516 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003049 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGULSDSL1/2GAL
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Ultra-Low-Sulfur-Dieselkraftstoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Blank
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Blank
Versandbedingung Raumtemperatur
IUPAC-Name Leer
Solvent or Matrix #2 Dieselkraftstoff
Menge 0,5 gal.