Learn More
Hellma Ultra-Mikroküvette, 105.250-QS
Artikelnummer. 10639932
Change view
Click to view available options
Schichtdicke:
10 x 2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schichtdicke unitSize
10639932 10 x 2 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10639932
Marke: Hellma 1052508540
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine Suprasil™ Quarzglas-Fluoreszenzküvette mit schwarzen Seitenwänden und PE-Stopfen.
  • Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
  • Fluoreszenzküvette
  • UV/VIS-Bereich
  • Schwarze Seitenwände.
  • PE-Stopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 μl
Material Suprasil-Quarz
Verschlussmaterial PE
Innenbreite (metrisch) 2 mm
Enthält PE-Stopfen
Menge 1/Pckg.
Schichtdicke 10 x 2 mm
Wavelength Range 200 – 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5 mm