Learn More
OHAUS™ Ultra-Mehrzweck-Klammern
Artikelnummer. 15752299 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
0 bis 103 mm
0 bis 23 mm
0 bis 32 mm
0 bis 50 mm
0 bis 70 mm
0 bis 72 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Griff unitSize
15752299 0 bis 70 mm 1 Stück
15782299 0 bis 23 mm 1 Stück
15772299 0 bis 32 mm 1 Stück
15762299 0 bis 50 mm 1 Stück
15742299 0 bis 72 mm 1 Stück
15732299 0 bis 103 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15752299 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30392251
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Ultra-Mehrzweck-Klemmen sind für die sichere Handhabung und Positionierung einer Vielzahl von Laborglaswaren konzipiert.
  • Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
  • Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
  • Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
  • Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Mehrzweckklemme
Material Vernickelt
Enthält Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen
Beschreibung Modell CLM-ULTRA3DZM
Durchmesser (metrisch) 11 mm
Länge (angloamerikanisch) 8,74 in.
Länge (angloamerikanisch) Arm 5,000 in.
Länge (metrisch) 222,00 mm
Länge (metrisch) Arm 127 mm
Größe Mittel
Größe (metrisch) Griff 0 bis 70 mm
Jaw Type 3-zackig, zweifach verstellbar