Beschreibung
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
- Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mehrzweckklemme |
| Material | Vernickelt |
| Enthält | Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen |
| Beschreibung | Modell CLM-ULTRA3DZS |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,98 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Arm | 4,000 in. |
| Länge (metrisch) | 152,00 mm |
| Länge (metrisch) Arm | 102 mm |
| Größe | Klein |
| Mehr anzeigen |