Learn More
Beskrivelse
- IP-Schutzart 66 – gegen Eindringen von Staub und Flüssigkeiten
- Geeignet für Dekontaminationsduschen
- Leicht und bequem
- AirSensit™ System für Maskendruckregelung und atemgerechten Luftstrom
- Ein-Tasten-System sowie Standby- und Auto-Start/Stopp-Modus für schnelles An- und Ablegen
- Anwenderfreundliche Haltebänder
- Erkennung von blockierten Filtern mit Höhenausgleich
- Lange Betriebsdauer: bis zu 8 Stunden und schnelles Aufladen des Akkus: < 2 Stunden
- Einfache und genaue Durchflussprüfung
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | PAPR-Baugruppe, ohne Kopfteil |
| Modell | PAF-0070 |
Maske separat erhältlich
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?