Learn More
B Braun™ Ultra-sharp Nadeln aus Edelstahl, Kanüle mit stumpfem Ende
Artikelnummer. 10182552
Ansicht ändern
Click to view available options
Gauge:
21 G
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gauge Packungsgröße
10182552 21 G 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10182552 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 9180109
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Edelstahl und Chromnickelstahl mit transparentem Luer-Lock-Anschluss aus Polypropylen. B Braun™ Sterican™ Einwegnadeln gewährleisten dank ihrer extrem glatten Oberfläche mit leichter Silikonbeschichtung eine besonders schmerzarme Punktion.
  • Kanülen aus „„Chromnickeledelstahl mit äußerst glatter Oberfläche und leichter Silikonbeschichtung für minimalen Schmerz beim Nadelstich.
  • Transparenter Luer-Lock-Kunststoffanschluss aus Polypropylen
  • Farbcodierter Außendurchmesser der Kanüle, ISO 6009-konform
  • „„Latexfrei/PVC-frei
Spezifikation
Sterilität Steril
Kanülenmaterial Edelstahl und Chromnickelstahl
Zertifizierung/Konformität EN ISO 7864 und DIN 13097
Verschlusstyp Luer-Lock-Hub
Farbe Grün
Außendurchmesser (metrisch) 0,80 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entnahme und Spülung
Gauge 21 G
Nabenmaterial Polypropylen
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) 22 mm