Beschreibung
Streptavidin-HRP besteht aus Streptavidin-Protein, das mit dem Enyzm Meerrettichperoxidase (HRP) kovalent konjugiert ist. Streptavidin bindet an Biotin und die konjugierte HRP stellt ein hohes Niveau an Aktivität für die Erkennung mit einem geeigneten Substratsystem bereit.
Merkmale von Streptavidin-HRP:
Bestellnummer: N504
Größe: 1,5 ml
Formulierung: Konjugat in einer proteinhaltigen Stabilisatorlösung und konserviert mit 0,02 % Methylisothiazolinon, 0,02 % Bromnitrodioxan und 0,002 % anderen aktiven Isothiazolinonen.
Lagerung: Versand auf Kühlpackungen. Bei 2 bis 8 °C lagern. Bei Aufbewahrung unter diesen Bedingungen bis Ablauf des Verfallsdatums stabil.
Anwendung: ELISA: Verwendung mit Biotin-markierten Nachweisantikörpern. Der empfohlene Verdünnungsbereich liegt zwischen 1:400 und 1:2.000 in ELISA-Verdünnungslösung (z. B. PBS mit 4 % Protease-freiem BSA). Die optimale Verdünnung muss für jede spezifische Anwendung empirisch ermittelt werden. Verdünnungen unmittelbar vor der Verwendung zubereiten.
Merkmale von Streptavidin-HRP:
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | HRP |
| Menge | 1,5 ml |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Streptavidin-Konjugat |
| Zielmolekül | Biotin |
| Marker oder Farbstoff | HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ultra Streptavidin-HRP
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one