Learn More
UVP LAMPE UV SERIE EL UVM-28
Artikelnummer. 11758251
Ansicht ändern
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wavelength unitSize
11758251 302 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11758251 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 95025002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Lichtquelle UV-B
Spannung 230 V
Wirkleistung 8 W
Wavelength 302 nm
Stromstärke 0,32 A
Abmessungen (L x B x H) 376 x 97 x 64 mm
Elektrische Anforderungen 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Höhe (metrisch) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Enthält 2 UV-Röhren
Länge (metrisch) 376 mm
Verpackungsmenge Je 1
Breite (metrisch) 97 mm
Produkttyp UV-Lampe