Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 10 kDa NMW, Biomax Polyethersulfone
Artikelnummer. 10116140 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,98 in.
1,75 in.
2,5 in.
2,99 in.
Durchmesser (metrisch):
25 mm
44,5 mm
63,5 mm
76 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10116140
Marke: Merck PBGC02510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
10 kDa NMWL, Biomax Polyethersulfon. Montieren Sie Ihre Amicon-Mischzelle mit der Membran Ihrer Wahl.
10 kDa NMWL, Biomax Polyethersulfon.Montieren Sie Ihre Amicon Mischzelle mit der Membran Ihrer Wahl.
Montieren Sie Ihre Amicon-Mischzelle mit der Membran Ihrer Wahl. Ultrafiltrations-Scheibenmembranen sind erhältlich in Ultracel™ regenerierter Cellulose und Biomax™ Polyethersulfon (PES). Die Membranen sind in verschiedenen Porengrößen & erhältlich.
Für die Konzentration oder Entsalzung von verdünnten Lösungen werden Ultracel Membranen aus regenerierter Cellulose empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen gewährleistet die höchstmögliche Retention mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.
BioMax PES-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumen von konzentrierteren Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen.
Mikrofiltration Durapore™ PVDF-Schnittscheiben sind in Porengrößen von 0,1 µm, 0,22 µm und 0,45 µm und mit Durchmessern von 63,5 mm und 75 mm erhältlich.
Merkmale & Vorteile
  • Scheibendurchmesser: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
  • Ultracel™, Durapore™ und Biomax™ Membranen sind in einer Vielzahl von Porengrößen erhältlich, um Ihre Trennungsanforderungen zu erfüllen
  • Kompatibel mit Amicon™ Mischzellen
Anwendungen:
Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Format Ultrafiltrationsscheibe
Material Biomax PES
MWCO 10 kDa
Filtrationsbereich 4,1 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung
Gehäusematerial PES
Menge 10Pack
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Durchmesser (metrisch) Filter 25 mm