Learn More
Merck Ultrafiltrationsscheiben, 300 kDa NMW, BioMax Polyethersulfon
Artikelnummer. 10719922 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Filter:
25 mm
44,5 mm
47 mm
63,5 mm
76 mm
90 mm
150 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Filter Packungsgröße
10719922 63,5 mm -
10711991 25 mm 10 Stück
10025291 44,5 mm 10 Stück
10641412 47 mm 10 Stück
10116761 76 mm 10 Stück
10035371 90 mm 5 Stück
10515482 150 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10719922 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. PBMK06210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 €
    314.09 € / 10 Stück
    Sparen 30.91 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
300 kDa NMWL, Biomax Polyethersulfon
Stellen Sie Ihre zusammen Amicon Rührzelle mit Membran Ihrer Wahl. Ultrafiltrations-Scheibenmembranen sind unter den Handelsnamen Ultracel (&regenerierte Zellulose) und Biomax (Polyethersulfon (&PES)) erhältlich. Die Membranen sind in verschiedenen Porengrößen erhältlich.& Durchmesser.
Ultracel Regenerierte Cellulosemembranen werden zur Konzentrierung oder Entsalzung verdünnter Lösungen empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur von Ultracel Die Membranen gewährleisten eine maximale Rückhaltung bei minimaler Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.
Biomax PES-Membranen werden für die Konzentrierung oder Entsalzung größerer Volumina konzentrierterer Proben wie Serum, Plasma oder konditionierter Gewebekulturmedien empfohlen.
Mikrofiltration Durapore &Handel; PVDF-Schneidescheiben sind in der Größe 0,1 erhältlich.μm, 0,22 μm und 0,45 μm Porengrößen sowohl bei 63,5 mm als auch bei 75 mm Durchmesser.
Merkmale& Vorteile:
  • Die Scheibendurchmesser umfassen: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
  • Die &Membranen der &Marken Ultracel, Durapore &und Biomax sind in einem breiten Spektrum an Porengrößen erhältlich, um Ihren Trennanforderungen gerecht zu werden.
  • Kompatibel mit Amicon &Trade; Mischzelle
Anwendungsbereiche:
Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Material PES
MWCO 300 kDa
Filtercode PBMK
Filtrationsbereich 28,7 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung
Gehäusematerial PES
Menge 10Pack
Typ Ultrafiltrationsscheibe
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,5 in.
Durchmesser (metrisch) 63,5 mm
Durchmesser (metrisch) Filter 63,5 mm