Learn More
Sartorius Membranscheiben für Ultrafiltration
Artikelnummer. 10439511 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Material (Membran):
PES
Polysulfon
Zellulose
Dicke (metrisch):
120 μm
180 μm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Packungsgröße:
10 Stück
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Material (Membran) Dicke (metrisch) MWCO Packungsgröße
10439511 76 mm Zellulose 180 μm 10 kDa 10 Stück
10022281 47 mm Polysulfon 120 μm 5 kDa 10 Stück
11720945 25 mm Polysulfon 120 μm 5 kDa 10 Stück
15992510 76 mm Polysulfon 120 μm 50 kDa 10 Stück
10173751 25 mm Zellulose 180 μm 5 kDa 10 Stück
11750945 76 mm Polysulfon 120 μm 5 kDa 10 Stück
10123941 47 mm Polysulfon 120 μm 30 kDa 10 Stück
11790945 76 mm Polysulfon 120 μm 10 kDa 10 Stück
10504201 25 mm Zellulose 180 μm 30 kDa -
11740945 63 mm Polysulfon 120 μm 5 kDa 10 Stück
10133801 63 mm Zellulose 180 μm 5 kDa 10 Stück
11760945 25 mm Polysulfon 120 μm 10 kDa 10 Stück
11730955 47 mm PES 120 μm 100 kDa 10 Stück
10347261 47 mm Polysulfon 120 μm 1 kDa 10 Stück
10397681 63 mm Polysulfon 120 μm 30 kDa 10 Stück
10337261 47 mm Zellulose 180 μm 5 kDa -
15982510 25 mm Polysulfon 120 μm 50 kDa 10 Stück
10748202 47 mm Polysulfon 120 μm 50 kDa 10 Stück
10662602 76 mm Zellulose 180 μm 30 kDa 10 Stück
10574571 47 mm Zellulose 180 μm 30 kDa 10 Stück
15922520 76 mm Polysulfon 120 μm 300 kDa 10 Stück
10052301 63 mm Zellulose 180 μm 30 kDa 10 Stück
15962510 63 mm Polysulfon 120 μm 1 kDa 10 Stück
10716092 47 mm Polysulfon 120 μm 10 kDa 10 Stück
10032421 76 mm Zellulose 180 μm 5 kDa 10 Stück
10662392 47 mm Polysulfon 120 μm 300 kDa 10 Stück
15972510 76 mm Polysulfon 120 μm 1 kDa 10 Stück
10245801 25 mm Zellulose 180 μm 10 kDa 10 Stück
11780945 63 mm Polysulfon 120 μm 10 kDa 10 Stück
15902520 25 mm Polysulfon 120 μm 30 kDa 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 missing translation for 'options'
Product Code. 10439511 missing translation for 'mfr' Sartorius missing translation for 'supplierNo' 1443976D
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Add to basket
Add to basket
Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen
Sartorius Stedim Biotech bietet eine breite Palette von Ultrafiltrationsmembranscheiben zur Probenkonzentration in Rührzellen an. Die Durchmesser der Membranscheiben reichen von 13 mm bis 293 mm, die Molekulargewichtsgrenzen von 1 bis 300 kDa. Verschiedene Membranmaterialien sind je nach Anwendung erhältlich: PES ist das Standardmaterial mit hohem Fluss, ohne hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen und geringer Fouling-Wirkung. characteristics.Hydrosart™ , eine patentierte regenerierte Cellulosemembran, zeichnet sich durch extrem niedrige Proteinbindung und verlängerte chemische Beständigkeit aus und wird bevorzugt zur Konzentration von Proben mit sehr niedrigem Proteingehalt eingesetzt.
  • Breiter MWCO-Bereich
  • Große Auswahl an Scheibendurchmessern
  • Kompatibel mit allen Rührzellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Filtertyp Membranfilter
Format Ultrafiltrationsscheibe
Material Hydrosart
Material (Membran) Zellulose
MWCO 10 kDa
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen
Menge 10/Packung
Dicke (metrisch) 180 μm
Typ Membranfilter
Durchmesser (metrisch) 76 mm