Learn More
Buerkle™ Schutzbrille Ultraflex, überbr., scharnierl. Bügel
Artikelnummer. 11971651 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rahmenfarbe Packungsgröße
11971651 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11971651 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 25021003
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Buerkle™ Ultraflex™ Schutzbrille mit gelenklosen Seitenstücken und weichen Seitenstückenden.
Überbrille mit scharnierlosen Bügeln mit weichen Bügelenden. Vereint die Vorteile der Bügelbrille mit den Trageeigenschaften von Kopfbändern. Das flexible Bügelkonzept erlaubt es sich den unterschiedlichen Tragesituationen anzupassen, sowohl mit als auch ohne Korrektionsbrille. DIN EN 166 - 168 und 170.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 166 - 168 und 170
Linsenbeschichtung Scratch-resistant
Linsenfärbung klar
Produkttyp Schutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Augenschutz
Rahmenfarbe Blau
Anzahl pro Packung Je 1
Material Polycarbonate
Einwegprodukt Limited-use
Lens Material Polycarbonate
Rahmenmaterial Polycarbonate
UV-Schutz UV400