Learn More
Edwards Vacuum™ Ultragrade™ Performance 19 Schmieröl
Artikelnummer. 10656495
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.000 ml
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10656495 1.000 ml 1 Stück
10431991 4000 mL 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656495 Lieferant Edwards Vacuum™ Lieferanten-Nr. H11025015
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das beliebteste Öl für Drehschieberpumpe mit ausgezeichneten Schmier- und Dampfdruckeigenschaften.
  • Hergestellt in einem einzigartigen Hydroverfahren, bei dem Stickstoff, Schwefel und Sauerstoff sowie die aromatischen Kohlenwasserstoffe eliminiert werden, sodass nur eine klare Grundsubstanz ohne Verunreinigungen verbleibt.
  • In Kombination mit Additiven bieten die Performance Öle eine verbesserte Vakuumleistung, thermische und oxidative Stabilität sowie Rosthemmung.
  • Die im Öl enthaltenen Antioxidantien ermöglichen einen Pumpenbetrieb bei hohen Betriebstemperaturen ohne Öldegradierung, sodass weniger Ölwechsel erforderlich sind.
  • Die beste Wahl für große Pumpen, die für Hochleistungsanwendungen mit Zyklusbetrieb eingesetzt werden.
  • Weitere Anwendungen sind Massenspektrometer, Elektronenmikroskope, Feinfilmapplikation, Oberflächenstudien, UHV-Systeme, Leckagedetektion, TV-Röhren, Hochleistungsventile usw.
Spezifikation
Produkttyp Schmieröl
Format Öl
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer, Elektronenmikroskope, Beschichtung mittels Sputterverfahren, Oberflächenuntersuchungen, UHV-Systeme, Leckprüfung, Fernsehbildröhren, Anreicherungsventile, Destillation, Raumstudien, Öfen, EB-Schweißgeräte, Imprägnierung, Pumpen von Che
Zertifizierung/Konformität ROHS
Druck Dampfdruck 1 x 108 mbar bei 20 °C
Viskosität 352 cSt bei 20 °C, 103 cSt bei 40 °C
Volumen (metrisch) 1.000 ml