Learn More
Cole-Parmer™ Ultralene XRF-Fensterfolie
Artikelnummer. 15390562 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke:
0,16 mil
Typ:
Fensterfolie
Fensterfolien-Rolle
Packungsgröße:
1 Rollen
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke Typ Packungsgröße
15390562 0,16 mil Fensterfolien-Rolle 1 Rollen
12594316 0,16 mil Fensterfolie 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15390562 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3525
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dünne Fensterfolie für Flüssigkeitsprobenbecher der Röntgenfluoreszenzanalyse.
  • Ideal für die Analyse leichter Elemente.
  • Hitzebeständig bis 100 °C (212 °F).
  • Angemessen chemikalienbeständig.
  • Kompatibel mit X-Cell™ Probierbecher.
  • Cole-Parmer™ Die XRF-Fensterfolie dient als Probenfenster über unserem X-Cell Probenbecher, die eine gleichmäßige Transmission der Röntgenstrahlen ermöglichen und gleichzeitig die flüssige Probe effektiv umschließen.
  • Ultralene™ Film bietet die beste Balance zwischen Röntgendurchlässigkeit, chemischer Beständigkeit, Festigkeit und Reinheit.
  • Die 4 μDie Dicke von 0,16 mil (m) ermöglicht eine höhere Röntgendurchlässigkeit und macht es ideal für die Analyse leichter Elemente.
  • Es ist bis 100 °C (212 °F) °hitzebeständig und °weist eine gewisse Beständigkeit gegenüber Säuren, Basen und vielen organischen Chemikalien auf, kann jedoch von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen angegriffen werden.
Order Info
In einer Vielzahl von Materialien erhältlich, die jeweils gegen eine Reihe von Chemikalien beständig sind. Alle Größen sind mit X-Cell-Probenbechern kompatibel.
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) RFA-Spektrometer
Typ Fensterfolien-Rolle
Beschreibung Rolle
Abmessungen (L x B) 300 ft. x 2,87 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdeckung der Probe
Länge (angloamerikanisch) 300 ft.
Länge (metrisch) 91,4 m
Material Ultralen
Breite (angloamerikanisch) 2.87 Zoll
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 100 °C
Dicke 0,16 mil
Breite (metrisch) 7,28 cm