Learn More
Thermo Scientific™ UltraLink™ Biosupport
Artikelnummer. 11859390 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1,25 g
6,25 g
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11859390
Marke: Thermo Scientific™ 53111
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kovalente Immobilisierung von Proteinen und anderen primären Aminbiomolekülen zur Affinitätsaufreinigung mit diesem langlebigen, Azlacton-aktivierten Polyacrylamidharz.
Thermo Scientific™ UltraLink Biosupport ist ein haltbares Polyacrylamidharz, das aktiviert wird, um die effiziente und direkte kovalente Immobilisierung von Proteinen und anderen Biomolekülen über deren primäre Amingruppen zu gestatten und diese so für die Affinitätsreinigung zu erschließen.
UltraLink Biosupport ist eine Alternative zu CNBr- und NHS-aktivierten Agarosekügelchen, um Antikörper und andere Proteine zur Vorbereitung von Affinitätssäulen zu immobilisieren. Der Harz mit Beads ist ein hydrophiles Polyacrylamid- und Azlacton-Copolymer mit rigider Polymerstruktur, die sich durch hohe Oberfläche und hohes Porenvolumen auszeichnet. Die Azlacton-Gruppen reagieren rapide und effizient mit den primären Aminen (d.h. mit den Seitenketten der Lysin-Reste), um Proteine oder andere Amin-enthaltende Liganden zu immobilisieren. Dank seiner Bead-Struktur und der effizienten Kopplungschemie bietet UltraLink Biosupport hohe Proteinbindungskapazität, hohe lineare Flussraten und eine überlegene Gesamtleistung bei der Affinitätschromatographie. UltraLink Harze sind ideal für Mitteldruckanwendungen wie z.B. FPLC.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Kopplungseffizienz und -kapazität – Dank sehr hoher Kopplungseffizienz und -kapazität werden Proteine in einer Stunde immobilisiert
  • Spezifische und lecksichere Kopplungschemie – Spezifische Reaktionen mit primären Aminen (-NH2) bewirken Aminbindungen, die für den Gebrauch in vielen Affinitätsreinigungsverfahren stabil sind; die Kopplungsreaktion läuft ohne Abgangsgruppe ab, was eine Kontamination der Proben vermeidet
  • Anwenderfreundlich – Vorquellen oder sekundäre Reagenzien sind nicht erforderlich; der Anwender braucht nur die erforderliche Menge an trockener Trägersubstanz abzuwiegen und die Ligandenlösung hinzuzufügen, um die Kopplungsreaktion einzuleiten
  • Flexible Kopplungsbedingungen – Die Immobilisierungsreaktion kann unter Verwendung einer Vielzahl von Amino-freien Puffern ablaufen; ein Höchstmaß an Effizienz lässt sich mit Puffern erzielen, die ein lyotropes Salz wie Natriumzitrat enthalten; Kopplung ist mit oder ohne organische Lösemittel kompatibel
  • Exzellente Wiederverwendbarkeit – Das präparierte Affinitätsharz kann im Rahmen gängiger Bindungs- und Elutionsverfahren ohne signifikante Einbußen seiner Bindungsfähigkeit für mehr als 100 Affinitätsreinigungszyklen eingesetzt werden
  • Haltbares hochleistungsfähiges Harz – Die porösen Beads zeichnen sich durch einen Durchmesser von 60 μm aus, sind bis 100 psi (6,9 bar) belastbar und bieten lineare Durchflussraten bis 3000 cm/h
Eigenschaften von UltraLink Biosupport:
  • Alternative Benennung: 3M Emphaze Biosupport Medium AB1
  • Matrix: Polyacrylamid-/Azlacton-Copolymer
  • Partikelgröße: 50 bis 80 μm
  • Maximale Druckbelastung: 6,9 bar (100 psi)
  • Maximale lineare Flussrate: 3.000 cm/h
  • Kopplungskapazität: > 18 mg Myoglobin pro ml Harz
  • Abgangsprodukt der Kopplungsreaktion: Keine
  • Resultierende Bindung: Amid-Bindung
  • Spacerarm: 5 Atome
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Zur Kopplung von 18 mg Myoglobin pro ml Harz
Inhalt und Lagerung Lagerung: Nach Erhalt trocken bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Partikelgröße 50 bis 80 μm
Produktlinie UltraLink
Menge 6,25 g
Ziel Antikörper, Proteine durch Primäramine
Typ Biosupport
Stationäre Phase Azlacton
Format Flasche
Säulentyp Affinity, UltraLink™ Harz