missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ultramark™ 1960F, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ultramark™ 1960F |
| CAS | 66795-94-6 |
| MDL-Nummer | MFCD00166131 |
| Siedepunkt | 128°C (0.2 mmHg) |
| Menge | 1 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur