Learn More
Masterflex™ 30M PTFE MIKROSCHLAUCH 0,008'
Artikelnummer. 11727559
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
0.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11727559
Marke: Masterflex™ 0641776
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Schläuche mit ultrakleinem Durchmesser gewährleisten minimale Reibung und maximale chemische Beständigkeit. Cole-Parmer™ Schläuche mit Ultramikro-Durchmesser aus PTFE eignen sich optimal für extreme Temperaturen und raue chemische Umgebungen.
  • Das Schlauchharz ist UL-anerkannt und erfüllt die Anforderungen gemäß FDA (21 CFR 177.1550) und USP-Klasse VI
  • Ultramikrobohrschläuche sind feiner als ein menschliches Haar
  • Chemisch inert
  • Geringe Durchlässigkeit
  • Niedrigster Reibungskoeffizient aller Schlaucharten
  • Temperaturbereich von -400 bis 500 °F (-240 bis 260 °C); Schmelzpunkt bei 620 °F (327 °C)
  • Zugfestigkeit von 2500 bis 4000 psi
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 2.03 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30.48 m
Dicke (metrisch) 1.01 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -204 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 4000 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C