missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mapa™ Ultranitril™ 491 Nitrilhandschuhe

Artikelnummer. 10223455
Change view
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
10223455 Mittel 1 Stück
10097994 Groß 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10223455

Marke: Mapa™ 491/M

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mapa™ Ultranitril™ 491 Nitrilhandschuhe bieten gute mechanische Beständigkeit und lang anhaltenden chemischen Schutz

  • Handschuhe aus grünem Nitril
  • Geschicklichkeit und Komfort durch die anatomische Form und die Qualität des Flock-Futter
  • Lange Funktionsdauer
  • Ausgezeichneter chemischer Schutz und mechanische Beständigkeit gegen Abrieb und Perforation
  • Strukturiertes Design mit Prägung
  • Ideal für industrielle Anwendungen wie Handhabung von Lösungsmitteln, Wartung, Holzbehandlung und -veredelung, Anwendung von Pestiziden, Herstellung und Anwendung von Farben und Lacken

Spezifikation

Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Rutschfeste Struktur
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Chemische Schutzhandschuhe
Größe Mittel
Dicke (metrisch) 0,45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Lösungsmitteln und Chemikalien
Auskleidung Geflockt
Modell Ultranitril 491
Beständig gegen Alkohole, Petroleum, Aromaten, Lösungsmittel. Nicht für Ketone geeignet
Länge (metrisch) 370 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.