Learn More
Fisherbrand™ Ultrapure Bench Stand Set PUROKIT
Artikelnummer. 11924199 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Artikelnummer. 11924199
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Liefert hochreines Wasser am Einsatzort. Fisherbrand™ Ultrapure Tischständer-Set PUROKIT wird montiert und gebrauchsfertig geliefert, mit Schnellkupplungs-Kit für den Anschluss am Hahn. Funktioniert ohne elektrischen Anschluss.
  • Sichtbare Sättigung durch Verfärbung der R2-Säulen
  • Einfaches Auswechseln der Säulen durch Lösen der Muttern
  • In der Originalverpackung und bei Umgebungstemperatur zwei Jahre haltbar
Spezifikation
Farbanzeige R2 blaue Patrone wird bei Sättigung ockerfarben
Fassungsvermögen Variabel in Abhängigkeit von der Härte des Einlasswassers
Flussrate 30 l/h
Filtergröße 630 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasserbehandlung
Zur Verwendung mit (Geräte) KREN Ersatzkassetten
Eingangsdruck 3 bar bei Umgebungstemperatur (2,5 bar empfohlen)
Menge 5/Set
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 25 °C
Abmessungen (L x B x H) 630 x 170 x 170 mm
Gewicht (metrisch) 6 kg