Learn More
WTW™ LR01V Reinstwasser-Leitfähigkeitsmesszelle mit Temperaturfühler, für VARIO Cond
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Integrierte Temperatursonde
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Reinwassermessung bestimmt im Wesentlichen der intrinsische Leitfähigkeit von gereinigtem Wasser in der pharmazeutischen Industrie und bei der Herstellung von Halbleitern. Hier kommen der LR325/01 und der LR325/001 ins Spiel. Beide verfügen über Durchflussgefäße, um das Eindringen von Kohlendioxid aus der Luft während des Messvorgangs zu verhindern. Der LR01/V ist identisch mit dem LR325/01 und kann an den Vario Cond angeschlossen werden. Der LR325/001 kann bei Verwendung der geeigneten WTW-Leitfähigkeitsmessgeräte in Bereichen von 0.001 µS/cm gemessen werden.
- Präzise Messwerte durch konzentrische Elektroden ohne Randfelder
- Enthält Durchflussgefäße, um falsche Ergebnisse durch Kohlendioxid zu verhindern
- Keine Polarisationseffekte dank Edelstahlkonstruktion
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ultrapure Water Conductivity Cell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Integrierte Temperatursonde |