Learn More
Elma™ Reinigungsglas 1000 ml. ohne Deckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nützlich für die Ultraschallreinigung von Kleinteilen.
- Spart Ultraschall-Reinigungslösung.
- Becher mit Reinigungsteilen und Reinigungslösung werden in einem Wasserbad mit Tensid aufgehängt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 95 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Glas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Elmasonic Ultraschallbad |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |