Learn More
Epredia™ UltraVision LP-Detektionssystem
Artikelnummer. 10596014 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
60mL
125mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
60 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10596014 125mL 125 Milliliter
12624007 60mL 60 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10596014 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. TL125HL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00 €
    2257.01 € / 125 Milliliter
    Sparen 622.99 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Epredia™ Lab Vision UltraVision LP Detektionssystem: HRP-Polymer ist ein empfindliches Detektionssystem auf Basis Biotin-freier Polymertechnologie.
UltraVision LP steht für modernste Technologie in der Polymermarkierung. Es hat sich gezeigt, dass Polymerdetektionsmethoden eine höhere Empfindlichkeit und eine einfachere Detektion ermöglichen. Dieses Polymersystem der zweiten Generation besteht aus kleineren Polymeruntereinheiten, welche die Konflikte bei der Bindung des Zielproteins minimieren. Verminderte Konflikte bei der Bindung führen zu einer gleichmäßigeren Färbung und besserer Signalverstärkung.1 Schließlich bedeutet dies für den Anwender eine höhere Empfindlichkeit und Antikörpereffizienz.2 Mit UltraVision LP werden weniger Antikörper verbraucht und ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis erzielt. Da UltraVision LP Biotin-frei ist, stellt die bei herkömmlichen Nachweismethoden auf Biotin-Basis auftretende Hintergrundfärbung kein Problem mehr dar.
  • Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
  • Enzym: Peroxidase
  • Chromogen/Substrat: Nicht enthalten
Im Lieferumfang enthalten:
TL-060-HL: 60 ml Ultra V-Block (TA-060-UB), 60 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-060-PB), 60 ml HRP-Polymer (TL-060-PH)
TL-125-HL: 125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB), 125 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-125-PB), 125 ml HRP Polymer (TL-125-PH)
Hinweis:
Das UltraVision Detektionssystem dient zum Nachweis eines spezifischen Maus-IgG- oder Kaninchen-IgG-Antikörpers, der im Gewebeschnitt an ein Antigen gebunden ist. Der spezifische Antikörper wird von einer universalen Sekundärantikörper-Formulierung lokalisiert, die mit einem Enzym-markierten Polymer konjugiert ist und Maus- und Kaninchen-Immunoglobuline erkennt. Der Polymerkomplex wird dann durch ein geeignetes Substrat/Chromogen sichtbar gemacht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zählwert 625 bis 1.250 Objektträger
Menge 125mL
Enthält 125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB), 125 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-125-PB), 125 ml HRP-Polymer (TL-125-PH)
Chromagen Nicht enthalten
Spezifität Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Lagerungsbedingungen Lagerung bei 2 bis 8 °C. Jede einzelne Komponente ist 18 Monate lang stabil.
Enzym Peroxidase
Produktlinie Lab Vision, UltraVision
Substrate Nicht enthalten