Learn More
Epredia™ UltraVision Quanto Detektionssystem AP
Artikelnummer. 12654007 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
60mL
125mL
Substrate:
Diaminobenzidin (DAB)
Nicht enthalten
Enzym:
Alkalische Phosphatase
Peroxidase
Packungsgröße:
125 Milliliter
60 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Substrate Enzym unitSize
12654007 60mL Nicht enthalten Alkalische Phosphatase 60 Milliliter
12664017 125mL Nicht enthalten Alkalische Phosphatase 125 Milliliter
15290715 125mL Diaminobenzidin (DAB) Peroxidase 60 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12654007 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. TL060QAL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Höhere Rentabilität und bessere Färbung für Labore durch Unterstützung bei der Auswahl des bestgeeigneten Antikörpers für jeden Test.
Damit erreichen Sie eine höhere Laborrentabilität und bessere Färbungen, um den besten Antikörper für jeden Test mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ Quanto auszuwählen.
Das UltraVision Quanto AP wurde in Kombination mit dem flüssigen Fast-Red-Substratsystem validiert und weist vier wesentliche Vorzüge auf:
Hohe Empfindlichkeit: kann sowohl für schwierige als auch anspruchsvolle Marker verwendet werden und/oder ermöglicht einen sanfteren HIER
Höhere Empfindlichkeit bei Kaninchen-Antikörpern – sparsamere Verwendung teurer monoklonaler Kaninchen-Antikörper—sparsamere Verwendung teurer monoklonaler Kaninchen-Antikörper Crisp, klare und starke Färbung für hohen Kontrast
Reduzierte Inkubationszeiten für kürzere Laufzeiten&bulletc1_end; UltraVision Quanto ist die Technologie dieses Jahrzehnts bei der Polymermarkierung. Es hat sich gezeigt, dass Polymerdetektionsmethoden eine höhere Empfindlichkeit und eine einfachere Detektion ermöglichen. Diese innovative Mikropolymer-Technologie hat große Vorteile gegenüber den herkömmlichen IHC-Systemen, da sie dem “Detektor” ermöglicht, die nukleäre Membran schnell zu penetrieren, sodass der Anwender nukleäre Antigene erkennen kann, ohne Verzicht auf die Möglichkeit zum Einfärben zytoplasmischer und Membranantigene. UltraVision Quanto verstärkt das Signal bei Maus- und Kaninchen-Primärantikörpern, sodass das System vielseitig und einfach anzuwenden ist. Hintergrundrauschen durch nicht-spezifische Bindungen an endogene Biotinmoleküle kann nicht auftreten, da UltraVision Quanto nicht auf Biotin/Avidin basiert. Das Signal-Rausch-Verhältnis wurde weiter verbessert, um niedrige Antigen-Expression nachzuweisen oder eine geringe Primärantikörper-Affinität zu kompensieren, indem hochreine Sekundärantikörper und Enzyme eingesetzt werden. Das UltraVision Quanto bietet dem Anwender also ein schnelles, anwenderfreundliches und vielseitiges IHC-Detektionssystem mit hervorragender Färbung von Geweben, die bislang als schwer darstellbar galten.
  • Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
  • Enzym: Alkalische Phosphatase
  • Chromogen/Substrat: Nicht enthalten
Im Lieferumfang enthalten: TL-060-AL: Primärantikörper-Verstärker Quanto (TL-060-QPB), AP-Polymer Quanto (TL-060-QAP), Ultra V-Block (TA-060-UB)
TL-125-AL: Primärantikörper-Verstärker Quanto (TL-125-QPB), AP-Polymer Quanto (TL-125-QAP), Ultra V-Block (TA-125-UB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chromagen Nicht enthalten
Enzym Alkalische Phosphatase
Produktlinie Lab Vision, UltraVision
Spezifität Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Substrate Nicht enthalten
Enthält Primärantikörper-Verstärker Quanto (TL-060-QPB), AP-Polymer-Quanto (TL-060-QAP), Ultra-V-Block (TA-060-UB)
Menge 60mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 60 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM AP Polymer (Ready-To-Use), specificity anti-Mouse
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone