Learn More
Epredia™ UltraVision Quanto Detektionssystem AP
Alle ansehen Epredia ProdukteBeschreibung
Damit erreichen Sie eine höhere Laborrentabilität und bessere Färbungen, um den besten Antikörper für jeden Test mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ Quanto auszuwählen.
- Hohe Empfindlichkeit: kann sowohl für schwierige als auch anspruchsvolle Marker verwendet werden und/oder ermöglicht einen sanfteren HIER
- Höhere Empfindlichkeit bei Kaninchen-Antikörpern: sparsamere Verwendung teurer monoklonaler Kaninchen-Antikörper
- Scharfe, klare und starke Färbung für hohen Kontrast
- Kürzere Inkubationszeiten für kürzere Laufzeiten
Es hat sich gezeigt, dass Polymerdetektionsmethoden eine höhere Sensitivität und eine einfachere Detektion ermöglichen. Diese innovative Mikropolymer-Technologie hat gegenüber herkömmlichen IHC-Systemen große Vorteile. Sie ermöglicht dem “Detektor”, die Kernmembran leicht zu durchdringen, sodass der Anwender nukleare Antigene erkennen kann, ohne dass dabei die Fähigkeit beeinträchtigt wird, zytoplasmatische und Membranantigene zu färben. UltraVision Quanto verstärkt das Signal bei Maus- und Kaninchen-Primärantikörpern, sodass das System vielseitig und einfach anzuwenden ist. Hintergrundrauschen durch nicht-spezifische Bindungen an endogene Biotinmoleküle kann nicht auftreten, da UltraVision Quanto nicht auf Biotin/Avidin basiert. Das Signal-Rausch-Verhältnis wurde weiter verbessert, um niedrige Antigen-Expression nachzuweisen oder eine geringe Primärantikörper-Affinität zu kompensieren, indem hochreine Sekundärantikörper und Enzyme eingesetzt werden. Das UltraVision Quanto bietet dem Anwender also ein schnelles, anwenderfreundliches und vielseitiges IHC-Detektionssystem mit hervorragender Färbung von Geweben, die bislang als schwer darstellbar galten.
Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Enzym: Alkalische Phosphatase
Chromogen/Substrat: Nicht enthalten
Enthält: TL-060-AL: Primärantikörper-Verstärker Quanto (TL-060-QPB), AP-Polymer-Quanto (TL-060-QAP), Ultra-V-Block (TA-060-UB)
TL-125-AL: Primärantikörper-Verstärker Quanto (TL-125-QPB), AP-Polymer-Quanto (TL-125-QAP), Ultra-V-Block (TA-125-UB)
Spezifikation
Spezifikation
| Enzym | Peroxidase |
| Spezifität | Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L) |
| Substrate | Diaminobenzidin (DAB) |
| Enthält | TA-100-DHBL x 5, TA-100-DHBM x 3, TA-100-DHBH x 2, TL-125-QHD (125mL kit), TA-999-TT x 4 |
| Menge | 125mL |