Learn More
Epredia™ UltraVision™ Quanto Detektionssystem HRP DAB
Artikelnummer. 12674017 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15mL
125mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
15 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12674017 125mL 125 Milliliter
12673997 15mL 15 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12674017 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. TL125QHD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3190.00 €
    2486.84 € / 125 Milliliter
    Sparen 703.16 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Epredia™ UltraVision Quanto HRP DAB ermöglicht eine höhere Labor-Rentabilität und besseres Färben, da für jeden Test der beste Antikörper ausgesucht wird.
UltraVision Quanto ist die Technologie des Jahrzehnts auf dem Gebiet der Polymermarkierung. Es hat sich gezeigt, dass Polymerdetektionsmethoden eine höhere Empfindlichkeit und eine einfachere Detektion ermöglichen. Diese innovative Mikropolymer-Technologie hat große Vorteile gegenüber den herkömmlichen IHC-Systemen, da sie dem “Detektor” ermöglicht, die nukleäre Membran schnell zu penetrieren, sodass der Anwender nukleäre Antigene erkennen kann, ohne Verzicht auf die Möglichkeit zum Einfärben zytoplasmischer und Membranantigene. UltraVision Quanto verstärkt das Signal bei Maus- und Kaninchen-Primärantikörpern, sodass das System vielseitig und einfach anzuwenden ist. Hintergrundrauschen durch nicht-spezifische Bindungen an endogene Biotinmoleküle kann nicht auftreten, da UltraVision Quanto nicht auf Biotin/Avidin basiert. Das Signal-Rausch-Verhältnis wurde weiter verbessert, um niedrige Antigen-Expression nachzuweisen oder eine geringe Primärantikörper-Affinität zu kompensieren, indem hochreine Sekundärantikörper und Enzyme eingesetzt werden. Das UltraVision Quanto bietet dem Anwender also ein schnelles, anwenderfreundliches und vielseitiges IHC-Detektionssystem mit hervorragender Färbung von Geweben, die bislang als schwer darstellbar galten.
  • Höhere Empfindlichkeit und minimales Hintergrundrauschen — Verwendung mit Markern für geringe Expression sowie mit Routinemarkern
  • Höhere Empfindlichkeit bei Kaninchen-Antikörpern — sparsamere Verwendung teurer monoklonaler Kaninchen-Antikörper
  • Geringere Testkosten — Quanto ist eines der günstigsten Systeme auf dem Markt
  • Kürzere Inkubationszeiten — schnellere Durchläufe
Enthält: TL-060-QHD: 60 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-060-HP), 60 ml Primärantikörperverstärker Quanto(TL-060-QPB), 60 ml HRP Polymer Quanto(TL-060-QPH), 60 ml Ultra V-Block (TA-060-UB), 60 ml DAB Quanto Substrat (TA-060-QHSX), 2 ml DAB Quanto Chromogen (TA-002-QHCX)
TL-125-QHD: 125 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-125-HP), 125 ml Primärantikörperverstärker Quanto (TL-125-QPB), 125 ml HRP Polymer Quanto (TL-125-QPH), 125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB), 125 ml DAB Quanto Substrat (TA-125-QHSX), 4 ml DAB Quanto Chromogen (TA-004-QHCX)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 125mL
Enthält 125 ml Wasserstoffperoxidblock (TA-125-HP), 125 ml Primärantikörper-Verstärker Quanto (TL-125-QPB), 125 ml HRP Polymer Quanto (TL-125-QPH), 125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB), 60 ml DAB Quanto Substrat (TA-125-QHSX), 4 ml DAB Quanto Chromogen (TA-004-QHCX)
Lagerungsbedingungen Bei 2-8 °C °lagern. Alle Bestandteile sind bis zu 18 Monate lang stabil.
Produktlinie UltraVision
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • UltraVision Quanto Detection
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Sodium azide