Learn More
Sartorius ULTROSER G
Artikelnummer. 31908443 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mL
Packungsgröße:
20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908443 20 mL 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908443 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 15950017
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ULTROSER G 20 ml Serumsubstitut kann erfolgreich (fetales Kalbsserum) im Zellkulturmedium ersetzen FCS .
  • Ultroser-G-Serumsubstitut™ kann erfolgreich (fetales Kalbsserum) im Zellkulturmedium ersetzen FCS
  • Entwickelt für die In-vitro-Kultur von ankerabhängigen Zellen
  • Funktionen & Vorteile Halbdefinierte Zusammensetzung gewährleistet die Reproduzierbarkeit von Batch zu Batch
  • Niedriger Proteingehalt
  • Einfache Bedienung und Aufbewahrung
  • Der Ultroser-G-Serumsubstitut hat eine Konzentration, die fünfmal höher ist als das fetale Kalbserum (2 % des rekonstituierten Ultroser-G-Serumsubstituts entsprechen 10 % fetalem Kalbserum im basalen Medium)
  • Ultroser G ist ausschließlich für Forschungszwecke und nicht für diagnostische Verfahren gedacht
Spezifikation
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Format Flasche
Produkttyp Serumersatz
Menge 20 mL
Sterilität Steril