Learn More
Biochrom Ultrospec™ 30-Zellen-Zelldichtemessgerät
Artikelnummer. 30694946 Alle ansehen Harvard Bioscience Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
600 nm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
30694946 600 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30694946 Lieferant Biochrom Lieferanten-Nr. 80300812
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Misst die Dichte von Bakterien- und Hefezellen in Suspension mit einem kompakten und wartungsarmen Gerät.
  • Die kleinen, tragbaren und einfach zu bedienenden Geräte können Wachstumsraten von E. coli, anderen Bakterien und Hefen messen
  • Erstellen und speichern Sie zellspezifische Standardkurven, um sie immer wieder ablesen zu können.
  • Kann auch mit McFarland-Standards verwendet werden.
  • Intuitiver Touchscreen für einfache Plug-and-Play-Nutzung
  • Batteriebetrieben und tragbar für den Einsatz in der Zellkultur
  • Nutzt eine LED-Lichtquelle in Kombination mit einer hochentwickelten Glasfasertechnologie.
  • Handgeführt
  • Geeignet für 10 x 10 mm Küvetten oder 16 mm Reagenzgläser.
  • Für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 10 bis 12 mm wird ein Adapterset benötigt.
  • Verschüttungen lassen sich leicht von der glatten Oberfläche abwischen, und der Zellraumbereich kann mit Formaldehyd oder Ethylenoxid gespült werden, um ihn zu sterilisieren
  • Ergebnisse intern speichern oder exportieren über USB USB-Stick
  • Kompakt, wenig Wartungsaufwand
  • Nicht empfohlen für die Verwendung mit Säugetierzelllinien
Spezifikation
Produkttyp Zelldichtemesser
Umweltbewertung IP 20
Display LED-Touchscreen
Bereich 600 nm