Learn More
Invitrogen™ ULYSIS™ Alexa Fluor™ Nucleic Acid Labeling Kit
Artikelnummer. 10144382
Ansicht ändern
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Anregung/Emission:
492/520 nm
555/570 nm
588 bis 615 nm
650 – 670 nm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marker oder Farbstoff Anregung/Emission unitSize
10144382 Alexa Fluor™ 488 492/520 nm 1 Stück
10266962 Alexa Fluor™ 546 555/570 nm 1 Stück
10798463 Alexa Fluor™ 594 588 bis 615 nm 1 Stück
10666333 Alexa Fluor™ 647 650 – 670 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10144382 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. U21650
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Achieve unparalleled precision and sensitivity in your fluorescence-based applications from FISH to real-time PCR. With a streamlined, non-enzymatic labeling process and a broad selection of vibrant dyes, ULYSIS kits ensure your nucleic acids are ready for any challenge.
ULYSIS nucleic acid labeling kits provide a unique method for attaching a fluorescent dye to nucleic acids. The labeling reagent in the kit reacts with the N7 of guanine to form a stable coordination complex, and the reaction is simple and fast - just heat denature DNA (5 minutes), add the label (react for 15 minutes), then purify.
ULYSIS™ Kits für die Markierung von Nukleinsäuren sind eine einzigartige Methode zur Markierung von Nukleinsäuren mit fluoreszierendem Farbstoff. Das Markierungsreagenz im Kit reagiert in einer einfachen und schnellen Reaktion mit dem N7-Guanin zu einem stabilen Koordinationskomplex – denaturieren Sie die DNA einfach mit Hitze (5 Minuten), setzen Sie die Markierung (15 Minuten Reaktionszeit) und reinigen Sie sie anschließend.
ULYSIS™ Nukleinsäuremarkierung – Technische Daten:
  • Farbstoff (Ex/Em): Alexa Fluor™ 488 (492/520 nm)
  • Die Markierung ist in nur 15 Minuten abgeschlossen
  • Erhältlich in mehreren Alexa Fluor™ Farbstofffarben
    Die dabei entstehende markierte Sonde eignet sich für:
  • DOT, Northern und Southern Blotting
  • In-situ-Hybridisierung von RNA und DNA
  • Mehrfarbige Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (mFISH)
  • Komparative Genomhybridisierung (CGH)
  • Mikroarray-Analyse
    Zuverlässige Markierung mit dem Universal-Linkage-System
    Wir haben diese ULYSIS™ Kit-Serie entwickelt, um eine schnelle und einfache Kopplung unserer Alexa Fluor™ Farbstoffe an Purinbasen in Nukleinsäure-Polymeren zu ermöglichen. Die Methode, das Universal Linkage System (ULS™), basiert auf der Verwendung eines Platinfarbstoffkomplexes (von KREATECH Diagnostics), der ein stabiles Addukt mit der N7-Position von Guanin und, in geringerem Ausmaß, mit den Adeninbasen in DNA, RNA, PNA und Oligonukleotiden bildet. Das Ergebnis ist eine zuverlässige, nicht enzymatische Methode für die Nukleinsäuremarkierung.
    Die Markierung ist schnell und einfach
    Die Markierungsreaktion dauert in der Regel nur 15 Minuten, und die Trennung der markierten Nukleinsäuren vom nicht reagierten ULS™ Komplex kann durch ein einfaches Spin-Säulen-Verfahren erreicht werden. DNA mit einer Länge von mehr als ∼ 1.000 Basenpaaren erfordert einen 10-minütigen DNase-Verdau vor der Markierung, wodurch die Markierung optimiert und die Sonde für eine effiziente Hybridisierung fragmentiert wird.
    Weitere Optionen für die Nukleinsäuremarkierung
    Verschiedene Optionen für die Nukleinsäuremarkierung finden Sie im Handbuch für Molecular Probes™ unter Markierung von Oligonukleotiden und Nukleinsäuren – Abschnitt 8.2, in Nukleinsäure-Amplifikation und Expressionsprofilierung oder in einer Liste unserer Kits.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) und vor Licht schützen.
    Erforderliche Materialien, die nicht enthalten sind: gelfiltrationsbasierte Spin-Säulen zur Aufreinigung von markierter DNA aus überschüssigem Markierungsreagenz
    Farbe Green
    Nachweisverfahren Fluoreszenz
    Format Kit
    Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 488
    Endprodukttyp Sonden (markierte RNA), Sonden (markierte DNA), Oligos (markiert)
    Probentyp DNA/RNA
    Labeling Target DNA (allgemein), Oligos, RNA (allgemein)
    Anregung/Emission 492/520 nm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Dot blot, Northern blot, Southern blot, RNA in situ hybridization, DNA in situ hybridization, Multicolor fluorescence in situ hybridization (mFISH), Comparative genome hybridization (CGH), Microarray analysis
    Mit Marker oder Farbstoff Ja
    Markierungsmethode Direkte Markierung
    Produktlinie Alexa Fluor, Ulysis
    Produkttyp Nukleinsäure-Markierungskit
    Menge 1 Kit
    Versandbedingung Raumtemperatur