Learn More
Thermo Scientific™ Unmontierte Komfort-Kits mit 4-ml-Schraubgewinde-Fläschchen
Artikelnummer. 10027364
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussmaterial:
Phenolharz
Polypropylen
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Septum:
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon (0,75 mil)
Rotes PTFE/weißes Silikon
Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon (60 ml)
Septum aus weißem reinem PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussmaterial Farbe Septum Packungsgröße
10027364 Polypropylen Durchsichtig PTFE/Silikon (0,75 mil) 100 Stück
12420238 Polypropylen Bernsteinfarben Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon (60 ml) 100 Stück
12450238 Phenolharz Durchsichtig Septum aus weißem reinem PTFE 100 Stück
12420258 Polypropylen Durchsichtig PTFE/Silikon 100 Stück
12400238 Polypropylen Bernsteinfarben Rotes PTFE/weißes Silikon 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10027364 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C401588
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ihnen stehen verschiedene praktische Fläschchen-Kits mit unmontiertem Schraubgewinde zur Auswahl, die Kappen mit vormontierten Septen enthalten.
Thermo Scientific™ National unmontierte Komfort-Kits mit 4-ml-Schraubgewinde-Fläschchen enthalten Fläschchen und Kappen mit voreingesetzten Septen.
  • Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
  • Kappen mit voreingesetzten Septen sind nicht an Fläschchen angebracht – verpackt in Polybeuteln
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Innendurchmesser (metrisch) 15 mm
Farbe Durchsichtig
Material Glas, PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 4 ml
Septum PTFE/Silikon (0,75 mil)
Enthält Fläschchen: C4015-1, Verschluss: C4015-75A
Anzahl pro Packung 100
Dicke (angloamerikanisch) 0.75 mil
Gesamtvolumen (metrisch) 4 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung)
Verschlussgröße 13-425
Septa Size (Metric) 13/425 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Produkttyp Komfort-Kit mit nicht montierten Schraubverschlussfläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.