Learn More
Thermo Scientific™ Unmontierte Komfort-Kits mit 4-ml-Schraubgewinde-Fläschchen
Description
Thermo Scientific™ National unmontierte Komfort-Kits mit 4-ml-Schraubgewinde-Fläschchen enthalten Fläschchen und Kappen mit voreingesetzten Septen.
- Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
- Kappen mit voreingesetzten Septen sind nicht an Fläschchen angebracht – verpackt in Polybeuteln
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
Specifications
Specifications
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Innendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Glas, PTFE, Silikon |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon |
| Enthält | Fläschchen: C4015-2W, Verschluss: C4015-75A |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 4 ml |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.